Acetato de isopropilo 99+%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
180800010
180800025
180800250
180801000
ACRO180800010EA
60
EUR
ACRO180800010
ACRO180800025
ACRO180800250
ACRO180801000
Acetato de isopropilo 99+%, puro
Acetato de isopropilo
Formula:
C₅H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 88,8 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –73 °C Densidad: 0,872 g/cm³ Pto. de inflamación: 4 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008877 Núm. CAS: 108-21-4 EINECS: 203-561-1 UN: 1220 ADR: 3,II Índice Merck: 13,05225 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
Density | (20°C) 0.870 to 0.874 kg/l |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |