Acetato de isopropilo 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Isopropilo acetato
389500010
389500025
389500010.EA
86.1
EUR
389500010.
389500025.
Acetato de isopropilo 99+% para análisis
Acetato de isopropilo
Formula:
C₅H₁₀O₂ MW: 102.13 g/mol Pto. Ebullición: 88.8 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –73 °C Densidad: 0.872 g/cm³ Pto. de inflamación: 4 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008877 Núm. CAS: 108-21-4 EINECS: 203-561-1 UN: 1220 ADR: 3 II Índice Merck: 13,05225 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (Coulometric) |
GC | ≤0.1 % 2-Propanol |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Cadmium (Cd) | ≤0.05 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.02 ppm |
Cobalt (Co) | ≤0.02 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.1 ppm |
Manganese (Mn) | ≤0.02 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.02 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.01 % |