Acetato de isopropilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Isopropilo acetato
L09337.AK L09337.AU L09337.0F
L09337.AKEA 43.7 EUR
L09337.AK L09337.AU L09337.0F
Acetato de isopropilo ≥99%
Acetato de isopropilo
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Pto. Ebullición: 87…89 °C
Pto. de fusión: –73 °C
Densidad: 0.870
Pto. de inflamación: 4 °C (39 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008877
Núm. CAS: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,5205