Acetato de isopropilo ≥99.5% (por GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
45960-1L 45960-250ML
45960-1LEA 89.7 EUR
45960-1L 45960-250ML
Acetato de isopropilo ≥99.5% (por GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Acetato de isopropilo
Beilstein Number: 1740761
Formula: C₅H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 85 °C
Pto. de fusión: –62 °C
Densidad: 0,8662 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008877
Núm. CAS: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,05225
Order Now
Resultados test especificaciones
assay (GC) Min. 99 %
measurement uncertainty effective %
identity (NMR) complying
refractive index (n 25/D) 1.38 - 1.39
water (Karl Fischer) Max. 0.5 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Autoignition Temperature 894 °F