Acetato de isopropilo, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
90871-5ML-F 90871-10ML-F
90871-5ML-FEA 175 EUR
90871-5ML-F 90871-10ML-F
Acetato de isopropilo, Supelco®
Acetato de isopropilo
Formula: C₅H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 85 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –62 °C
Densidad: 0,8732 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008877
Núm. CAS: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,05225
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc9f627c06706c8755351d0296df4373d72bfdb9&vid=dbe27f0eafeb601824606219eea2d4e5406cf1f4&prid=web&clid=SAPDAM