Butilo acetato 99+% para espectroscopia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
167680010 167685000
ACRO167680010EA 82.7 EUR
ACRO167680010 ACRO167685000
Butilo acetato 99+% para espectroscopia
Butilo acetato
Formula: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Pto. Ebullición: 126 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –78 °C
Densidad: 0,88 g/cm³
Pto. de inflamación: 27 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009445
Núm. CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 320 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %