Butilo acetato 99
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
A19412.0F
A19412.AP
A19412.0FEA
60.6
EUR
A19412.0F
A19412.AP
Butilo acetato 99
Butilo acetato
Purity: 99+%
CAS No.: 123-86-4
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3945
Odour: Fruit-like
pH: 5
Melting Point: -78°
Boiling Point: 124-126°
Beilstein Reference: 1741921
Merck Reference: 14,1535
UN No.: 1123
MDL No.: MFCD00009445
Formula:
CH₃COO(CH₂)₃CH₃ MW: 116.16 g/mol Pto. Ebullición: 124…126 °C Pto. de fusión: –78 °C Densidad: 0.881 Pto. de inflamación: 25 °C (77 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009445 Núm. CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 UN: 1123 ADR: 3 III Índice Merck: 13,01534 |