Butilo acetato, EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01974.2500
1.01974.2500EA 99.7 EUR
1.01974.2500
Butilo acetato, EMPLURA®, Supelco®
Butilo acetato
Formula: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Pto. Ebullición: 126 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –76 °C
Densidad: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009445
Núm. CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM