Acetato de decilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A18814.0B
A18814.30
A18814.0BEA
105
EUR
A18814.0B
A18814.30
Acetato de decilo ≥98%
Acetato de decilo
Purity: 98%
CAS No.: 112-17-4
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)9CH3
Formula Weight: 200.32
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.4270
Boiling Point: 244°
Beilstein Reference: 1762123
MDL No.: MFCD00026538
Formula:
C₁₂H₂₄O₂ Pto. Ebullición: 244 °C Densidad: 0,867 Pto. de inflamación: 125 °C (257 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00026538 Núm. CAS: 112-17-4 EINECS: 203-942-2 |