Etilo acetato 99.5+% para espectroscopia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Acetato de etilo
167810010 167810025 167815000
ACRO167810010EA 62.8 EUR
ACRO167810010 ACRO167810025 ACRO167815000
Etilo acetato 99.5+% para espectroscopia
Etilo acetato
Formula: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Pto. Ebullición: 77.1
Pto. de fusión: –83.5 °C
Densidad: 0.902 g/cm³
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009171
Núm. CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
IR: 01-2119475103-46
Índice Merck: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.50 %
UV at 325 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %