Etilo acetato 99.5+% para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
268350010 268350025
ACRO268350010EA 82.4 EUR
ACRO268350010 ACRO268350025
Etilo acetato 99.5+% para HPLC
Etilo acetato
Formula: CH₃COOC₂H₅
Pto. Ebullición: 77,1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –83,5 °C
Densidad: 0,902 g/cm³
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009171
Núm. CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
IR: 01-2119475103-46
Índice Merck: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.50 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.0015 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered