Etilo acetato para análisis de residuos de pesticidas
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Acetato de etilo
326610010
326610025
ACRO326610010EA
68.9
EUR
ACRO326610010
ACRO326610025
Etilo acetato para análisis de residuos de pesticidas
Etilo acetato
Formula:
CH₃COOC₂H₅ Pto. Ebullición: 77,1 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –83,5 °C Densidad: 0,902 g/cm³ Pto. de inflamación: –4 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009171 Núm. CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3,II IR: 01-2119475103-46 Índice Merck: 13,03792 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
GC | (ECD) Passes test, (NPD) Passes test, (FID) Passes test |
Residue after evaporation | ≤2 ppm |