Etilo acetato, extra seco 99.9%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
326901000 326900025 326900010
326901000.EA 71.2 EUR
326901000. 326900025. 326900010.
Etilo acetato, extra seco 99.9%, AcroSeal®
Etilo acetato
Formula: CH₃COOC₂H₅
Pto. Ebullición: 75…78 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –83,5 °C
Densidad: 0,902 g/cm³
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009171
Núm. CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
IR: 01-2119475103-46
Índice Merck: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %