Etilo acetato, extra dry over Molecular Sieve 99.9%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Acetato de etilo
364350025 364351000 364350010
364350025.EA 162 EUR
364350025. 364351000. 364350010.
Etilo acetato, extra dry over Molecular Sieve 99.9%, AcroSeal®
Etilo acetato
Formula: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Pto. Ebullición: 77.1
Pto. de fusión: –83.5 °C
Densidad: 0.902 g/cm³
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009171
Núm. CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
IR: 01-2119475103-46
Índice Merck: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.9 %