Etilo acetato 99.5% ACS para espectroscopia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
423175000 423170025
ACRO423175000EA 43.2 EUR
ACRO423175000 ACRO423170025
Etilo acetato 99.5% ACS para espectroscopia
Etilo acetato
Formula: CH₃COOC₂H₅
Pto. Ebullición: 75…78 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –83,5 °C
Densidad: 0,902 g/cm³
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009171
Núm. CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
IR: 01-2119475103-46
Índice Merck: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Substance darkened by H2SO4 passes test
Titrable acid ≤0.0009 meq/g