Etilo acetato ≥99.6% (by GC, corrected for water content), ULTRA RESI-ANALYZED® para análisis de residuos de orgánicas, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
|
Peligro
|
Sinónimos:
Acetato de etilo
Packaged under inert gas.
9260.1000EA
141.39
EUR
9260.1000
9260.2500
9260-03
Etilo acetato ≥99.6% (by GC, corrected for water content), ULTRA RESI-ANALYZED® para análisis de residuos de orgánicas, J.T.Baker®
Etilo acetato
Formula:
CH₃COOC₂H₅ MW: 88.11 g/mol Pto. Ebullición: 77.1 Pto. de fusión: –83 °C Densidad: 0.902 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –4 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009171 Núm. CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3 II IR: 01-2119475103-46 Índice Merck: 13,03792 |
|
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) | ≤5 |
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) | ≤10 |
Assay (CH₃COOC₂H₅) (by GC, corrected for water) | ≥99.6 % |
Titrable Acid (µeq/g) | ≤0.8 |
Color (APHA) | ≤10 |
Residue after Evaporation | ≤1.0 ppm |
Substances Darkened by H₂SO₄ | Passes Test |
Water (by KF, volumetric) | ≤0.05 % |