Etilo acetato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro
1.00864.1000 1.00864.2500 1.00864.6010 1.00864.6025 1.00864.9181
1.00864.1000EA 84.1 EUR
1.00864.1000 1.00864.2500 1.00864.6010 1.00864.6025 1.00864.9181
Etilo acetato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Etilo acetato
Formula: CH₃COOC₂H₅
Pto. Ebullición: 77,1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –83 °C
Densidad: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009171
Núm. CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
IR: 01-2119475103-46
Índice Merck: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM