Etilo acetato, EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Acetato de etilo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22277.2500EA
81.7
EUR
8.22277.2500
8.22277.5000
Etilo acetato, EMPLURA®, Supelco®
Etilo acetato
Formula:
CH₃COOC₂H₅ MW: 88,11 g/mol Pto. Ebullición: 77,1 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –83 °C Densidad: 0,902 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –4 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009171 Núm. CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3,II IR: 01-2119475103-46 Índice Merck: 13,03792 |