Etilo acetato ≥99%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Acetato de etilo
23879.295EA 23.4 EUR
23879.295 23879.557 23879.364 23879.466
Etilo acetato ≥99%, TECHNICAL
Etilo acetato
Formula: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Pto. Ebullición: 77.1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –83 °C
Densidad: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009171
Núm. CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
IR: 01-2119475103-46
Índice Merck: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test