Etilo acetato 99,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Acetato de etilo
23882.296EA 41.5 EUR
23882.296 23882.321 23882.467 VWRC23882.550 23882.330 23882.310 23882.360 23882.950
Etilo acetato 99,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Etilo acetato
Formula: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Pto. Ebullición: 77.1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –83 °C
Densidad: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009171
Núm. CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
IR: 01-2119475103-46
Índice Merck: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
IR Spectrum Passes test
Organic impurities Passes test
Acidity Max. 0.0006 meq/g
Boiling point 76.0 - 77.5 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.899 - 0.901
Density (20/20) 0.901 - 0.904
Substances coloured by H2SO4 Max. 60 APHA
E/E Max. 0.1 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Methanol Max. 0.1 %
Methyl acetate Max. 0.1 %
iso-Propyl acetate Max. 0.06 %
n-Propyl acetate Max. 0.5 %
Water Max. 0.03 %
Al (Aluminium) Max. 0.1 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test