Etilo acetato ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83621.320EA 141 EUR
83621.320 83621.290 83621.9010 83621.9030
Etilo acetato ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Ethyl acetate
Formula: CH₃COOC₂H₅
Pto. Ebullición: 77,1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –83 °C
Densidad: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009171
Núm. CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
IR: 01-2119475103-46
Índice Merck: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=1e605bc1c5a21336b4d235f89449db65f680b408&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (GC) Min. 99,8 %
Acidez Max. 0,0005 meq/g
Alcalinidad Max. 0,0002 meq/g
Residuo de evaporación Max. 5 ppm
Agua Max. 0,1 %
Absorbancia (260 nm) Max. 0,15
Absorbancia (270 nm) Max. 0,05
Absorbancia (300 nm) Max. 0,02
Transmitancia (260 nm) Min. 70 %
Transmitancia (270 nm) Min. 90 %
Transmitancia (300 nm) Min. 96 %