Acetato de hexilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Acetic acid hexyl ester
148500010 148500250 148500025
ACRO148500010EA 77.3 EUR
ACRO148500010 ACRO148500250 ACRO148500025
Acetato de hexilo 99%
Acetato de hexilo
Formula: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Pto. Ebullición: 168…170 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 0.871 g/cm³
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009524
Núm. CAS: 142-92-7
EINECS: 205-572-7
UN: 3272
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.869 to 0.873
Acid value ≤1 mg KOH/g