Acetato de hexilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Acetic acid hexyl ester
L06342.AK
L06342.AU
L06342.AKEA
29.2
EUR
L06342.AK
L06342.AU
Acetato de hexilo ≥99%
Acetato de hexilo
Purity: 99%
CAS No.: 142-92-7
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4090
Melting Point: -80°
Boiling Point: 167-169°
Beilstein Reference: 1747138
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00009524
Formula:
C₈H₁₆O₂ MW: 144.21 g/mol Pto. Ebullición: 167…169 °C Pto. de fusión: –80 °C Densidad: 0.873 Pto. de inflamación: 43 °C (109 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009524 Núm. CAS: 142-92-7 EINECS: 205-572-7 UN: 3271 ADR: 3 III |