Acetato de metilo, dry_extra 99+%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Metilo acetato
371831000 371830010 371830025
371831000.EA 44.3 EUR
371831000. 371830010. 371830025.
Acetato de metilo, dry_extra 99+%, AcroSeal®
Acetato de metilo
Formula: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Pto. Ebullición: 57.4 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0.93 g/cm³
Pto. de inflamación: –10 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008711
Núm. CAS: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN: 1231
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,06038
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %