Acetato de metilo, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
45997-5ML-F 45997-1ML-F
45997-5ML-FEA 135 EUR
45997-5ML-F 45997-1ML-F
Acetato de metilo, Supelco®
Acetato de metilo
Formula: C₃H₆O₂
Pto. Ebullición: 56,9 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0,938 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –13 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008711
Núm. CAS: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN: 1231
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,06038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08afb932f28309b9663507ae91fa8caa84b79cfa&vid=4a8853233fbeece9b18081329d176fa8974f241d&prid=web&clid=SAPDAM