Acetato de octilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
310631000 310630050 310635000
ACRO310631000EA 50.9 EUR
ACRO310631000 ACRO310630050 ACRO310635000
Acetato de octilo 99+%
Acetato de octilo
Formula: C₁₀H₂₀O₂
Pto. Ebullición: 211 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: -38,5 °C
Densidad: 0,868 g/cm³
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009562
Núm. CAS: 112-14-1
EINECS: 203-939-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4175 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %