Acetato de octilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
L06405.18
L06405.30
L06405.18EA
30.2
EUR
L06405.18
L06405.30
Acetato de octilo ≥98%
Acetato de octilo
Purity: 98+%
CAS No.: 112-14-1
Molecular Formula: C10H20O2
Formula Weight: 172.27
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4190
Boiling Point: 210-211°
Beilstein Reference: 1754554
MDL No.: MFCD00009562
Formula:
C₁₀H₂₀O₂ Pto. Ebullición: 210…211 °C Pto. de fusión: –38,5 °C Densidad: 0,868 Pto. de inflamación: 86 °C (186 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009562 Núm. CAS: 112-14-1 EINECS: 203-939-6 |