Acetato de pentilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Amilo acetato
L10852.22 L10852.36
L10852.22EA 28.5 EUR
L10852.22 L10852.36
Acetato de pentilo ≥99%
Acetato de pentilo
Purity: 99% CAS No.: 628-63-7 Molecular Formula: CH3CO2(CH2)4CH3 Formula Weight: 130.19 Flash Point: 24°(75°F) Refractive Index: 1.4030 Odour: Fruit-like Melting Point: -100° Boiling Point: 142° Beilstein Reference: 1744753 UN No.: 1104 MDL No.: MFCD00009500
Formula: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Pto. Ebullición: 142 °C
Pto. de fusión: –100 °C
Densidad: 0.876
Pto. de inflamación: 24 °C (75 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009500
Núm. CAS: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN: 1104
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=b0e4dd5050dab83dda2db704a160c2058b4bd15a&prid=web&clid=SAPDAM