Acetato de propilo 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Propilo acetato
158290010
158290025
158290100
ACRO158290010EA
64.6
EUR
ACRO158290010
ACRO158290025
ACRO158290100
Acetato de propilo 99%, puro
Acetato de propilo
Formula:
C₅H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 102 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –95 °C Densidad: 0,88 g/cm³ Pto. de inflamación: 10 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009372 Núm. CAS: 109-60-4 EINECS: 203-686-1 UN: 1276 ADR: 3,II Índice Merck: 12,08026 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |