Acetato de propilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L15355.AP
L15355.AU
L15355.APEA
29.2
EUR
L15355.AP
L15355.AU
Acetato de propilo ≥99%
Acetato de propilo
Purity: 99%
CAS No.: 109-60-4
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.3840
Odour: Fruit-like
Melting Point: -92°
Boiling Point: 99-102°
Beilstein Reference: 1740764
Merck Reference: 14,7841
UN No.: 1276
MDL No.: MFCD00009372
Formula:
C₅H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 99…102 °C Pto. de fusión: –92 °C Densidad: 0,887 Pto. de inflamación: 14 °C (57 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009372 Núm. CAS: 109-60-4 EINECS: 203-686-1 UN: 1276 ADR: 3,II Índice Merck: 14,7841 |