Acetato de propilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Propilo acetato
A0044-25ML A0044-500ML
TCIAA0044-25MLEA 17 EUR
TCIAA0044-25ML TCIAA0044-500ML
Acetato de propilo ≥98.0% (por GC)
Acetato de propilo
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Pto. Ebullición: 101°C
Pto. de fusión: -95
Pto. de inflamación: 13°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009372
Núm. CAS: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN: 1276
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,07841
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0eaebeff28b43b4aedf5e51294f0d1124852258&vid=ac0e3b294c3785ed77e04b3284b870382130b6a9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %