Acetato de propilo zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Propilo acetato
MQ200
8.03183.0100 8.03183.1000
8.03183.0100EA 38.2 EUR
8.03183.0100 8.03183.1000
Acetato de propilo zS, Sigma-Aldrich®
Acetato de propilo
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Pto. Ebullición: 102
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0.886 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 10
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009372
Núm. CAS: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN: 1276
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,08026
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 21.2 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 101.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 33 hPa (20 °C)
Flash Point 14 °C
Explosion Limit 1.7 - 8 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C