Ácido butírico 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
108110010
108110025
108111000
108110100
ACRO108110010EA
57.4
EUR
ACRO108110010
ACRO108110025
ACRO108111000
ACRO108110100
Ácido butírico 99+%
Ácido butírico
Formula:
C₄H₈O₂ Pto. Ebullición: 162…165 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 7…5 °C Densidad: 0,96 g/cm³ Pto. de inflamación: 69 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002814 Núm. CAS: 107-92-6 EINECS: 203-532-3 UN: 2820 ADR: 8,III Índice Merck: 13,01593 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3965 to 1.3995 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≤0.2 % Isobutyric acid |
Color scale | ≤15 APHA |