Ácido butírico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Butanoic acid
L13189.AE L13189.AP L13189.0F
L13189.AEEA 27.1 EUR
L13189.AE L13189.AP L13189.0F
Ácido butírico ≥99%
Ácido butírico
Purity: 99+% CAS No.: 107-92-6 Molecular Formula: C4H8O2 Formula Weight: 88.11 Flash Point: 69°(156°F) Refractive Index: 1.3980 Odour: Rancid pH: 2.5 Melting Point: -8° Boiling Point: 162-164° Beilstein Reference: 906770 Merck Reference: 14,1593 UN No.: 2820 MDL No.: MFCD00002814
Formula: C₄H₈O₂
Pto. Ebullición: 162…164 °C
Pto. de fusión: –8 °C
Densidad: 0,964
Pto. de inflamación: 69 °C (156 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002814
Núm. CAS: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN: 2820
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,1593