Ácido decanoico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
167271000 167275000 167270010 167270025
ACRO167271000EA 51.3 EUR
ACRO167271000 ACRO167275000 ACRO167270010 ACRO167270025
Ácido decanoico 99%
Ácido decanoico
Formula: C₁₀H₂₀O₂
Pto. Ebullición: 268…270 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 30…32 °C
Densidad: 0,89 g/cm³
Pto. de inflamación: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004441
Núm. CAS: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Índice Merck: 13,01764
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless or white to cream Crystals and/or chunks or fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 34 °C
GC ≥98.5 %