Ácido decanoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14788.0B
A14788.0I
A14788.30
A14788.0BEA
105
EUR
A14788.0B
A14788.0I
A14788.30
Ácido decanoico ≥99%
Ácido decanoico
Purity: 99%
CAS No.: 334-48-5
Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2H
Formula Weight: 172.27
Flash Point: 147°(296°F)
Physical Form: Cryst solid
Density: 0.893
Appearance: White
pH: 4
Melting Point: 29-33°
Boiling Point: 268-270°
Beilstein Reference: 1754556
Merck Reference: 14,1758
MDL No.: MFCD00004441
Formula:
C₁₀H₂₀O₂ Pto. Ebullición: 268…270 °C Pto. de fusión: 29…33 °C Densidad: 0,893 Pto. de inflamación: 147 °C (296 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004441 Núm. CAS: 334-48-5 EINECS: 206-376-4 Índice Merck: 14,1758 |