Ácido decanoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0017-25G D0017-400G
TCIAD0017-25GEA 17 EUR
TCIAD0017-25G TCIAD0017-400G
Ácido decanoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido decanoico
Formula: C₁₀H₂₀O₂
Pto. Ebullición: 268 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 29…32 °C
Densidad: 0,893 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004441
Núm. CAS: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Índice Merck: 14,01758
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2109f7f95470f9c325bc7ba6022ee665afaa02be&vid=74fadab9848669dec5f8eed54e04c64d2751898d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in EtOH (95vol%) almost transparency