Ácido láurico ≥99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
42038.18 42038.30 42038.A1
42038.18EA 37.2 EUR
42038.18 42038.30 42038.A1
Ácido láurico ≥99.5%
Ácido láurico
Purity: 99.5% CAS No.: 143-07-7 Molecular Formula: CH3(CH2)10CO2H Formula Weight: 200.32 Flash Point: 165°(329°F) Physical Form: Crystalline Density: 0.883 Odour: Odourless Melting Point: 43-45° Boiling Point: 180°/21mm Beilstein Reference: 1099477 Merck Reference: 14,5384 MDL No.: MFCD00002736
Formula: C₁₂H₂₄O₂
Pto. Ebullición: 180 °C (21 mmHg)
Pto. de fusión: 43…45 °C
Densidad: 0,883
Pto. de inflamación: 165 °C (329 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002736
Núm. CAS: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Índice Merck: 14,5384