Ácido láurico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido dodecanoico
A11672.0C
A11672.0E
A11672.36
A11672.0CEA
314
EUR
A11672.0C
A11672.0E
A11672.36
Ácido láurico ≥98%
Ácido láurico
Purity: 98%
CAS No.: 143-07-7
Molecular Formula: CH3(CH2)10CO2H
Formula Weight: 200.32
Flash Point: 165°(329°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 180°/21mm
Beilstein Reference: 1099477
Merck Reference: 14,5384
MDL No.: MFCD00002736
Formula:
C₁₂H₂₄O₂ Pto. Ebullición: 180 °C (21 mmHg) Pto. de fusión: 43…45 °C Densidad: 0,883 Pto. de inflamación: 165 °C (329 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002736 Núm. CAS: 143-07-7 EINECS: 205-582-1 Índice Merck: 14,5384 |