Ácido acético cristalizable 100%, EMPARTA® ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01830.2500EA 103 EUR
1.01830.2500
Ácido acético cristalizable 100%, EMPARTA® ACS para análisis, Supelco®
Ácido acético
Formula: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Pto. Ebullición: 118 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 38,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036152
Núm. CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
IR: 01-2119475328-30
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 17 °C
Molar Mass 60.05 g/mol
Boiling Point 116 - 118 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 15.4 hPa (20 °C)
Flash Point 39 °C
Refractive Index 1.37 (20 °C)
Explosion Limit 4 - 19.9 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 485 °C
Viscosity kinematic 1.17 mm2/s (20 °C)
Evaporation number 24