Ácido acético ≥96%, EMPROVE® ESSENTIAL, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Peligro
|
1.00058.2500
1.00058.9025
1.00058.2500EA
312
EUR
1.00058.2500
1.00058.9025
Ácido acético ≥96%, EMPROVE® ESSENTIAL, SAFC®
Ácido acético
Formula:
H₃CCOOH Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036152 Núm. CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 (3),II |