Ácido heptadecanoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
329740050 329740250 329740010
ACRO329740050EA 85 EUR
ACRO329740050 ACRO329740250 ACRO329740010
Ácido heptadecanoico 98%
Ácido heptadecanoico
Formula: C₁₇H₃₄O₂
Pto. Ebullición: 364 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 59…61 °C
Densidad: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002751
Núm. CAS: 506-12-7
EINECS: 208-027-1
Índice Merck: 13,05775
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Glistening crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥97.5 %