Ácido heptadecanoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Heptadecanoic acid, Heptadecylic acid
L05928.06
L05928.14
L05928.06EA
56.4
EUR
L05928.06
L05928.14
Ácido heptadecanoico ≥98%
Ácido heptadecanoico
Purity: 98%
CAS No.: 506-12-7
Molecular Formula: C17H34O2
Formula Weight: 270.46
Melting Point: 59-63°
Boiling Point: 227°/100mm
Merck Reference: 14,5751
MDL No.: MFCD00002751
Formula:
C₁₇H₃₄O₂ Pto. Ebullición: 227 °C (100 mmHg) Pto. de fusión: 59…63 °C Densidad: 0,853 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002751 Núm. CAS: 506-12-7 EINECS: 208-027-1 Índice Merck: 14,5751 |