Ácido heptanoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido enántico
164170010 164172500 164170025
ACRO164170010EA 84.2 EUR
ACRO164170010 ACRO164172500 ACRO164170025
Ácido heptanoico 98%
Ácido heptanoico
Formula: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Pto. Ebullición: 223…223.4 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –10.5 °C
Densidad: 0.91 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004426
Núm. CAS: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
UN: 3265
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,04680
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %