Ácido heptanoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ácido enántico
A17704.0F
A17704.AP
A17704.0FEA
153
EUR
A17704.0F
A17704.AP
Ácido heptanoico ≥98%
Ácido heptanoico
Purity: 98+%
CAS No.: 111-14-8
Molecular Formula: C7H14O2
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.4230
Melting Point: -8°
Boiling Point: 222-223°
Beilstein Reference: 1744723
Merck Reference: 14,4660
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004426
Formula:
C₇H₁₄O₂ MW: 130.19 g/mol Pto. Ebullición: 222…223 °C Pto. de fusión: –8 °C Densidad: 0.917 Pto. de inflamación: 114 °C (237 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004426 Núm. CAS: 111-14-8 EINECS: 203-838-7 UN: 3265 ADR: 8 III Índice Merck: 13,04680 |