Ácido heptanoico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Ácido enántico
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07582.0100 8.07582.0500 8.07582.9170
8.07582.0100EA 40.8 EUR
8.07582.0100 8.07582.0500 8.07582.9170
Ácido heptanoico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido heptanoico
Formula: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Pto. Ebullición: 223
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004426
Núm. CAS: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
UN: 3265
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,04680
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2.8 g/l (25 °C)
Melting Point -7.5 °C
Molar Mass 130.19 g/mol
Boiling Point 223 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.23 hPa (50 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4221 (20 °C, 589 nm)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C
Viscosity Kinematic 5.00 mm2/s (20 °C)