Ácido palmítico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Ácido hexadecanoico
129700010
129702500
129700025
129700250
ACRO129700010EA
64.5
EUR
ACRO129700010
ACRO129702500
ACRO129700025
ACRO129700250
Ácido palmítico 98%
Ácido palmítico
Formula:
C₁₆H₃₂O₂ MW: 256.43 g/mol Pto. Ebullición: 351.5 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 59…63 °C Pto. de inflamación: 206 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002747 Núm. CAS: 57-10-3 EINECS: 200-312-9 Índice Merck: 13,07064 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Powder or granules or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Acid value | 215 to 233 mg KOH/g |
Iodine value | ≤1 g I2/100 g |
Saponification value | 216 to 224 mg KOH/g |