Ácido hexanoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hexanoic acid
A13789.0F
A13789.AE
A13789.AP
A13789.0FEA
158
EUR
A13789.0F
A13789.AE
A13789.AP
Ácido hexanoico ≥98%
Ácido hexanoico
Purity: 98+%
CAS No.: 142-62-1
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 104°(219°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.929
Refractive Index: 1.4165
Appearance: Pale yellow
Melting Point: -4°
Boiling Point: 202-203°
Beilstein Reference: 773837
Merck Reference: 14,1759
UN No.: 2829
MDL No.: MFCD00004421
Formula:
C₆H₁₂O₂ MW: 116.16 g/mol Pto. Ebullición: 202…203 °C Pto. de fusión: –4 °C Densidad: 0.929 Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004421 Núm. CAS: 142-62-1 EINECS: 205-550-7 UN: 2829 ADR: 8 III Índice Merck: 13,01765 |