Ácido fórmico ≥94.5%, grado alta pureza
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
0961-100MLEA
81.8
EUR
0961-100ML
0961-500ML
Ácido fórmico ≥94.5%, grado alta pureza
Ácido fórmico
Formula:
HCO₂H Pto. Ebullición: 100…101 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 8,2…8.4 °C Densidad: 1,22 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 48 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003297 Núm. CAS: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 1779 ADR: 8 (3),II IR: 01-2119491174-37 |
Resultados test especificaciones
Purity | ≥94.5% |