Ácido fórmico ∼98% (by titrimetric analysis) for mass spectrometry, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Peligro
|
94318-250ML
94318-50ML
94318-1L
94318-250MLEA
90.9
EUR
94318-250ML
94318-50ML
HONC94318-1L
Ácido fórmico ∼98% (by titrimetric analysis) for mass spectrometry, Fluka™
Ácido fórmico
Formula:
HCO₂H Pto. Ebullición: 100,4 °C (1.013 hPa) Pto. de fusión: 4 °C Densidad: 1,22 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 49,5 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003297 Núm. CAS: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 1779 ADR: 8,II IR: 01-2119491174-37 |
|
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 97.5 % |
Suitability for the LC-MS | complying |
Water (Karl Fischer) | Max. 2.5 % |
Non-volatile matter | Max. 20 ppm |
APHA | Max. 15 |
Silver (Ag) | Max. 0.02 ppm |
Aluminium (Al) | Max. 0.05 ppm |
Barium (Ba) | Max. 0.05 ppm |
Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 0.2 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 0.05 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 0.02 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 0.05 ppm |
Copper (Cu) | Max. 0.02 ppm |
Iron (Fe) | Max. 0.2 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.1 ppm |
Lithium (Li) | Max. 0.02 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 0.5 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 0.05 ppm |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.02 ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.5 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 0.05 ppm |
Lead (Pb) | Max. 0.02 ppm |
Strontium (Sr) | Max. 0.02 ppm |
Thallium (Tl) | Max. 0.05 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 0.05 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 5 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 5 ppm |
Sulfite (SO₃) | Max. 10 ppm |
Ammonium (NH₄) | Max. 10 ppm |
Appearance of the solution | complying |